Learn More
Thermo Scientific Chemicals N4-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-O-methylcytidin-3'-(2-cyanoethyldiisopropylphosphoramidit), 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N4-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-O-methylcytidine-3'-(2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidi |
Farbe | Weiß |
Summenformel | C47H54N5O9P |
MDL-Nummer | MFCD00792624 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 863.95 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |