Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, End Caps, tri
Artikelnummer. 10738681
Click to view available options
Menge:
Each
Packungsgröße:
1 Stück
Kann verwendet werden mit: Nalgene Sanitär-Ballonflaschen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Endkappen zum sicheren Abdichten von Ballonflaschen mit 3/4 oder 3 Zoll-Sanitäranschlüssen. Dies sind zuverlässige, mehrfach verwendbare Dichtungen, die in Kombination mit einer Silikondichtung und Verbindungsklemme verwendet werden können. Auf der Unterseite der Endkappe befindet sich eine Nut für Standard-Sanitärdichtungen zur Abdichtung der Systeme.
  • Dichtung für Sanitäranschlüsse von Nalgene Ballonflaschen (Kat.-Nr. 2630 und 2640)
  • USP-Klasse VI
  • Autoklavierbar
Gewährleistung: 90 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussgröße 76 mm
Beschreibung 3 in (76 mm) Tri
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene Sanitär-Ballonflaschen
Material Polypropylen
Produkttyp Kappe
Menge Each
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.