Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polycarbonate Clearboy™ Carboy with Closure
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Bewahren Sie Medien, Lösungen und keimfreies Wasser in rechteckigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Ballonflaschen aus Polycarbonat mit Verschluss auf. Diese platzsparend gestalteten Ballonflaschen verfügen über eine große Öffnung für einfache Befüllung und Reinigung und einen robusten Henkel aus Edelstahl. Diese Ballonflaschen sind enorm schlagfest und eignen sich ideal für Kühlräume.
Eigenschaften:
- Permanente Graduierungen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten
- Autoklavierbar/durchsichtig/mit Graduierung/auslaufsicher†.
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschluss
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 gal. |
Kapazität (metrisch) | 9 l |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 100 – 415 mm |
Farbe | Schwarz (durchscheinend) |
Beschreibung | Rechteckige Ballonflasche |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Lagern von Medien, Lösungen und sterilem Wasser und ist ideal für den Einsatz in Kühlräumen geeignet. |
Höhe (angloamerikanisch) | 14 in. |
Höhe (metrisch) | 360 mm |