Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Septumverschlüsse
Thermo Scientific Nalgene Septumverschlüsse besitzen ein Septum aus einem dualen Materialmix für bessere Gasbarriere-Eigenschaften; Die PVDC-Version weist eine mehr als 40-fache Verbeserung der CO2-Durchlässigkeit auf.
Marke: Thermo Scientific™ 342178-0240
433.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Kombination der Elastomer-Silikondichtung mit nicht reaktiven Kontaktflächen für Polytetrafluorethylen-Reagenzien der Thermo Scientific™ Nalgene™ Septumverschlüsse eignet sich für sterile Nalgene™ PET & PETG-Medienflaschen.
Eigenschaften:- Sterilitätsgrad von 10-6 SAL
- Das Septum wurde ohne Klebstoff im HDPE-Verschluss befestigt.
- Nicht zytotoxisch und pyrogenfrei
- Septum aus zwei Materialien bietet eine verbesserte Gasbarriere.
Bestellinformationen:
- Die Verschlüsse sind lose verpackt, um eine einfache Handhabung zu ermöglichen.
- Nalgene PET- bzw. PETG-Flaschen ohne Verschluss müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Weiß | |
HDPE | |
200 | |
Steril | |
24-415 | |
Steril | |
Nalgene sterile PET- und PETG-Medienflaschen |
Nalgene Verschlüsse für Medienflaschen | |
200 | |
Großpackung | |
Silikon/PTFE | |
Gemäß Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485 hergestellt. | |
Verschluss | |
24 bis 415 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.