Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss: Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10401571
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss eignen sich für kurzzeitige allgemeine Anwendungen in Labor und Außeneinsatz.
Diese Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsflaschen aus HDPE mit Verschluss eignen sich für die alltäglichen Aufgaben im Labor und vor Ort und sind schnell zur Hand. Diese eher für leichtere Beanspruchungen vorgesehenen, durchscheinenden Flaschen stellen eine leichtgewichtigere Version der originalen Nalgene Flaschen dar. Diese Flaschen sind in Großpackung zum günstigen Preis erhältlich. Diese Weithalsflaschen sind dünnwandiger und weicher als die Nalgene Lab Quality Flaschen und weisen eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Säuren, Basen und Alkoholen auf.
  • Polypropylen-Verschlusskappen sorgen für Auslaufsicherheit† ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Lösungen kontaminieren können
  • Empfohlen für die Probennahme und Lagerung von täglichen Arbeitslösungen
  • Die Flaschen nehmen am ACT-Label-Programm von My Green Lab für die Nachhaltigkeit, Konsistenz und Transparenz von Produkten teil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 33 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 250
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Öffnung Weit
Form Rund
ACT Label Ja
Höhe (metrisch) 131 mm
Produkttyp Günstige Weithalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 3,38 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.