Learn More
Nalidixinsäure, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Nalixidinsäure, ein synthetisches Chinolon, ist eine Monocarbonsäure, die aus 1,8-Naphthyridin besteht, das durch Carbonsäure-, Ethyl- und Methylgruppen ersetzt wird.
•Nalixidinsäure ist ein Inhibitor von DNA-Gyrase, der die DNA-Synthese und nachfolgende Zellteilungen verhindert.
Anwendungen
• Nalixidinsäure wirkt vor allem gegen gramnegative Bakterien.
•Sie kann für Bakterienresistenzstudien und Laboruntersuchungen zu Arzneimittelallergien und Kreuzreaktivität nützlich sein.
• Nalixidinsäure eignet sich für Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) und ähnliche biochemische Laboranwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nalidixic acid |
Namenshinweis | 99.5% |
CAS Min. % | 99.4 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 225.0°C to 231.0°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Nalidixic acid
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.