Learn More
Nalpha-Boc-L-Lysin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490789
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 13734-28-6 | C11H22N2O4 | 246.31 g/mol
N-Boc-L-lysine is a protected analogue of a major amino acid participating in the binding of AcH to proteins. N-Boc-L-lysine as well as other t-butoxycarbonyl (Boc) amino acids can be converted to their respective amino acids via cleavage of the urethane bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-L-Lysin ist ein geschütztes Analogon einer großen Aminosäure, die an der Bindung von ACH an Proteine beteiligt ist. N-Boc-L-Lysin sowie andere t-Butoxycarbonyl (Boc) Aminosäuren können über die Spaltung der Urethanbindung in ihre jeweiligen Aminosäuren umgewandelt werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Methanol.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13734-28-6
Summenformel C11H22N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 246.31
MDL-Nummer MFCD00038203
InChI-Schlüssel DQUHYEDEGRNAFO-SVGMAFHSNA-N
Synonym boc-lys-oh, boc-lysine, n-boc-l-lysine, boc-l-lysine, s-6-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, n-alpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, nalpha-boc-l-lysine, boc-lys, n alpha-boc-l-lysine
PubChem CID 2733284
IUPAC-Name (2S)-6-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Boc-L-lysine
Schmelzpunkt ∼205°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 4252546
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in methanol.
Menge 25 g
Formelmasse 246.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver