Learn More
Cytiva Nanosep™ Zentrifugalgeräte mit der wwPTFE-Membran
Verwenden Sie die Nanosep™ Vorrichtungen für die Konzentration, Aufreinigung und Entsalzung von Peptiden, Proteinen, Oligonukleotiden, DNA und RNA.
431.00 € - 2020.00 €
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Beschreibung | EFA:0,3 cm2 |
Material (Membran) | wwPTFE |
Sterilität | Unsteril |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Porengröße | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17174801
|
Cytiva
ODPTFE02C34 |
0,2 μm | 100/Packung |
514.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17184801
|
Cytiva
ODPTFE02C35 |
0,2 μm | 500/Packung |
2020.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17194801
|
Cytiva
ODPTFE04C34 |
0,45 μm | 100/Packung |
431.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17104811
|
Cytiva
ODPTFE04C35 |
0,45 μm | 500/Packung |
1718.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Einfache, zuverlässige Konzentration und Entsalzung von 50- bis 500 μl-Proben
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Klar | |
wwPTFE | |
Polypropylen |
EFA:0,3 cm2 | |
Unsteril | |
50 bis 500 μl (Probe) |