Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-Naphtholphthalein, rein, Indikator
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Spezifikation
Extinktion | 550 min. (at lamda max) |
Chemischer Name oder Material | α-Naphtholphthalein |
Schmelzpunkt | 240.0°C to 250.0°C |
Beilstein | 18, I, 384 |
Merck Index | 15, 6474 |
Infrarotspektrum | Echt |
Lambda max. | 648 to 654nm (in 0.1N NaOH) |
Formelmasse | 418.45 |
Verlust bei Trocknung | 5% max. (110°C, 1 hr.) |
Güte | Rein |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- a-Naphtholphthalein, indicator