Learn More
Naringin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10404345
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10236-47-2
Summenformel C27H32O14
Molekulargewicht (g/mol) 580.54
MDL-Nummer MFCD00148888,MFCD00149445,MFCD01461988
InChI-Schlüssel DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-N
PubChem CID 74787988
IUPAC-Name (2S)-7-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-{[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)C[C@H](OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naringin
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Merck Index 15, 6507
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 580.53
Reinheit (%) ≥96.0%
Verpackung Kunststoffflasche
Farbe Beige bis gelb
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver