Learn More
Ansell Edmont™ Extra chemikalienbeständige Handschuhe aus Naturkautschuklatex, Profil Plus
Dieser mittelschwere Handschuh besticht durch außergewöhnliche Griffsicherheit. Die Ansell Edmont™ Profil™ Plus Immersionshandschuhe der Serie 87-850 aus gelben Naturkautschuk sind speziell für die Chemikalienverarbeitung unter nassen Bedingungen konzipiert.
Spezifikation
Coating Material | Naturlatex |
---|---|
Dicke (metrisch) | 0.55 mm |
Art der Handschuhstulpe | Ausgezackt |
Beschreibung
- Speziell behandelt, um das Risiko von Allergien zu reduzieren
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen mechanische Risiken und erhöhte chemische Beständigkeit
- 100 % Baumvollfutter – weich, bequem und saugfähig
- Ideal für hauswirtschaftliche Arbeiten und den Einsatz bei Nässe
Spezifikation
Naturlatex | |
0.55 mm | |
Ausgezackt |