Learn More
Neodym(III)-1,1,1-trifluor-2,4-pentandionat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333708
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 37473-67-9 | C15H12F9NdO6 | 603.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37473-67-9
Summenformel C15H12F9NdO6
Molekulargewicht (g/mol) 603.48
MDL-Nummer MFCD00058831
InChI-Schlüssel ZFOAYWOXZZIEAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodymium trifluoroacetylacetonate, neodymium iii trifluoroacetylacetonate-nd
PubChem CID 91654631
IUPAC-Name Neodym; (Z)-5,5,5-trifluor-4-hydroxypent-3-en-2-on
SMILES [Nd+3].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 140°C to 142°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Formelmasse 603.48