Learn More
Alfa Aesar™ Neodym(III)-titanat
Artikelnummer. 11365079
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 12058-94-5
Summenformel Nd2Ti2O7
MDL-Nummer MFCD00192342
Synonym Neodymium titanium oxide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) titanate
Menge 25 g
Formelmasse 496.21
Geruch Odorless