Learn More
Cytiva Netzringe
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Netzringe
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Polypropylen (PP) (verstärkte Glasfaser), Polyamid (PA)
- Betriebstemperatur 4 bis 60 °C
- Porosität 10 μm
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Netzringe |
Menge | 1Each |
Material | Polypropylen/glasfaserverstärkt, Polyamid |
Säulentyp | Säulenannahme |