Learn More
Eppendorf™ CO2 Back-up, 230V, 50Hz (for Innova Freezers)
Marke: Eppendorf™ U9043-0004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bestellinformation
ForUseWithEquipment
Spezifikation
CO2-Notversorgungssystem | |
Innova and Green | |
CO2-Sicherung | |
230 V |