Learn More
Neufuchsin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-171785 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3248-91-7 | C22H24ClN3 | 365.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3248-91-7
Summenformel C22H24ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 365.91
MDL-Nummer MFCD00012567
InChI-Schlüssel ORDGVBRMUJCHEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Violet 2, C.I. 42520, Magenta III
PubChem CID 14454445
ChEBI CHEBI:87671
IUPAC-Name tris(4-amino-3-methylphenyl)methylium chloride
SMILES [Cl-].CC1=CC(=CC=C1N)[C+](C1=CC=C(N)C(C)=C1)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Spezifikation
Extinktion 1500 (at lambda min.)
Chemischer Name oder Material New Fuchsin
Absorptionsverhältnis 1.1 to 1.4
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 550 to 554nm (in 50% ethanol)
Formelmasse 365.89
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.