Learn More
Thermo Scientific Chemicals NF-kB Aktivierungshemmer VI, BOT-64
Artikelnummer. 15426459
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Eine zelldurchlässige Benzoxathiolverbindung, die als IKK2-Inhibitor wirkt
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113760-29-5
Summenformel C15H15NO2S
Synonym (Z)-6,6-Dimethyl-2-(phenylimin)-6,7-dihydrobenzo[d][1,3]oxathiol-4(5H)-on
Spezifikation
Menge 25 mg
Beschreibung Weißgrau
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eine zelldurchlässige Benzoxathiolverbindung, die als IKK2-Inhibitor wirkt
Formelmasse 273,40g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeit Löslich in Ethanol oder DMSO
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest
InChI-Schlüssel XFSSJIQCIPSBHJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)CC2=C(SC(O2)=NC2=CC=CC=C2)C(=O)C1
IUPAC-Name 6,6-dimethyl-2-(phenylimino)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-1,3-benzoxathiol-4-one
Molekulargewicht (g/mol) 273.35