Learn More
NFATC2 Rabbit anti-Human, Mouse, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL488-22023-100UL
Artikelnummer. 17629856
  • 450.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
NFATC2 Polyclonal antibody apecifically detetects NFATC2 antigen in Human, Mouse Samples. It is validated for Immunofluorescence, Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
NFATC2
Polyclonal
CoraLite 488
BC136418
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human, Mouse
Liquid
Immunofluorescence, Flow Cytometry
1000 μg/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
NFATC2
NFATC2 fusion protein Ag16849
100 μL
4773
Store at -20°C. Avoid exposure to light.