Learn More
Nickel-Chrom-Kugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) im Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel Chromium slug |
Namenshinweis | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Ni:Cr; 80:20 wt% |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 10 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
IUPAC-Name | Chrom;Nickel |
Reinheit (%) | 99.95% |
Geruch | Odorless |
Gewicht | ≈1.7g/slug |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu