Learn More
Nickel(II)-carbonathydroxid-Hydrat, für Analysen, (ca. 45–47 % Ni), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10360644 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 39430-27-8 | CH4Ni3O7·xH2O | 304.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39430-27-8, 65405-96-1
Summenformel CH4Ni3O7·xH2O
Molekulargewicht (g/mol) 304.11
MDL-Nummer MFCD00150262
Synonym Basic nickel carbonate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) carbonate hydroxide hydrate
Namenshinweis ca 45-47% Ni, For analysis
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Strukturformel 2Ni(OH)2·xH2O
Merck Index 13, 6527
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia and in diluted acids
Formelmasse 304.11
Reinheit (%) ≥45% (NI)
Güte Analytisch