Learn More
Nickel(II)chlorid-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476947
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Nickel(II)-chlorid wird in der Galvanik und als Katalysator für organische Konvertierungen, beispielsweise bei chemo-selektiver Thioacetalisierung von Aldehyden, verwendet. In Kombination mit Lithiumaluminiumhydrid dient es als Reduktionsmittel für Alkene, Alkyne und organische Halogenide; es kann N-O-Bindungen und offene Epoxide spalten. Es wird zur Herstellung einer Vielzahl von Komplexen verwendet, da Wasserliganden leicht durch Amine, Thioether, Ammoniak und Thiolate ersetzt werden können. Es ist ein Vorläufer mehrerer Nickel-Phosphin-Komplexe, wie z. B. Bis(triphenylphosphin)nickel(II)-chlorid, die in Alkyn-Trimerisierungen, Carbonylierungen und als Katalysatoren in organischen Reaktionen wie der Suzuki-Miyaura Kreuzkopplungsreaktion als Alternative zu Palladium(0)-Katalysatoren verwendet werden. Es ist der Vorläufer des Acetylacetonat-Komplexes von Ni, der für die Herstellung von 1,5-Cyclooctadien-Komplex, einem wichtigen Reagenz in der Organonickel-Chemie, verwendet wird. Es kann verwendet werden, um die Sandwich-Verbindung Nickelozän durch Dimethoxyethan-Komplexierung von Nickelchlorid vorzubereiten.
Hinweise
Nicht in der Nähe von inkompatiblen Substanzen wie Peroxiden, starken Säuren und Kalium lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7791-20-0
Summenformel Cl2Ni·6H2O
MDL-Nummer MFCD00149809
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Nickel(II) chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 140°C (in 2H2O)
pH 4.9
Menge 5000 g
Strukturformel NiCl2·6H2O
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,6505
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide.
Formelmasse 237.71 (129.60 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.92
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Consejos de prudencia
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nickel(II) chloridehexahydrate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado