Learn More
Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408660
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-20-0
Summenformel Cl2Ni·6H2O
MDL-Nummer MFCD00149809
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 140°C-H2O
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.95% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide.
Formelmasse 237.71 (129.60 Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.92