Learn More
Nickel(II)-Chloridhydrat, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336937
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 69098-15-3 | Cl2Ni | 129.59 g/mol
It is used in electroplating and as a catalyst for organic conversions, for example in chemo-selective thioacetalization of aldehydes. In combination with lithium aluminum hydride, it serves as a reducing agent for alkenes, alkynes, and organic halides; it can cleave N-O bond and open epoxides. It is a precursor to several nickel-phosphine complexes, such as bis(triphenylphosphine)nickel(II) chloride, which are used in alkyne trimerizations, carbonylations, and as catalysts in organic reactions such as Suzuki-Miyaura cross coupling reactions as an alternative to palladium(0) catalysts. It is the precursor to acetylacetonate complex of Ni, used for producing 1,5-cyclooctadiene complex, an important reagent in organonickel chemistry. It can be used to prepare the sandwich compound nickelocene through dimethoxyethane complex of nickel chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69098-15-3
Summenformel Cl2Ni
Molekulargewicht (g/mol) 129.59
MDL-Nummer MFCD00149808
InChI-Schlüssel QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii chloride hydrate, nickel chloride hydrate, cl2ni.h2o, nicl2.h2o, nickel 11 chloride hydrate, nickel ii chloride hydrate, puratronic, nickel ii chloride hydrate trace metals basis
PubChem CID 16212333
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ni++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) chloride hydrate
Farbe Grün
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel NiCl2·xH2O
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,6505
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide.
IUPAC-Name Nickel(2+)-Dichlorid
Formelmasse 129.60 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.995%
Güte Puratronic™
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) chloride hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nickel dichloride hydrate