Learn More
Nickel(II)-fluorid, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382158
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10028-18-9
Nickel fluoride comprises the passivating surface that forms on nickel alloys, e.g. monel, which is why such materials are good to store or transport hydrogen fluoride or elemental fluorine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10028-18-9
MDL-Nummer MFCD00016263
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) fluoride
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,6508
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 96.71
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.72 g/mL