Learn More
Nickel(II)-lactat-Tetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480038
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
C6H10NiO6·4H2O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C6H10NiO6·4H2O
MDL-Nummer MFCD02683106
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) lactate tetrahydrate
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 308.91 (236.85 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%