Learn More
Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat, Puriss, p.a., ACS-Reagenz, 99 -102.0 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15603470 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
puriss. p.a., ACS-Reagenz, 99 bis 102.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-97-0
Summenformel H12NiO10S
Molekulargewicht (g/mol) 262.839
MDL-Nummer MFCD00149813
InChI-Schlüssel RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonym Nickelsulfat-Hexahydrat, Nickel-II-sulfat-Hexahydrat, Nickel2+-Sulfat-Hexahydrat, Nickel-II-sulfat, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC-Name Nickel(2+); Sulfat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat
Menge 1 kg
Strukturformel NiSO4 · H2O
UN-Nummer 3077
Formelmasse 262.85 mol
Reinheit (%) 99 bis 102 %
Güte ACS/puriss. P. A
Dichte Vapor Density: 2.07 (vs air)