Learn More
Nickelpulver, APS 3 bis 7 Mikrometer, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel powder |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3089 |
Menge | 10 g |
Reinheit (%) | 99.9% |
Geruch | Odorless |
Partikelgröße | APS 3 to 7 Micron |
Gewicht | Apparent density: 1.8g/cm3 to 2.7g/cm3 |
Form | Pulver |