Learn More
Nickelkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) im Durchmesser x 12.7 mm (0.50 Zoll) Länge, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 Slug
25 Slugs
5 Slugs
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel slug |
Namenshinweis | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 5 Slugs |
Reinheit (%) | 99.98% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈3.58g/slug |
Form | Slug |