missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ultradünne Nickelfolie, 0.25 Micron Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific™

343.00 € - 431.00 €

Chemische Identifikatoren

CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11348638
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040712.FF
25 x 25 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11490321
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040712.FI
50 x 50 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

7440-02-0
58.69
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
Nickel
Ni
MFCD00011137 MFCD06798735
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]

Spezifikation

Nickel Ultrathin foil
(Metallbasis)
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Nickel
935
99.95%
0.25 Micron thick
7440-02-0
Ni
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
58.69
CHEBI:28112
Odorless
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

GHS H Statement
H372-H351-H317
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.

P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c

H317-H351-H372

missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4

missing translation for 'tsca' : Yes

Recommended Storage : Umgebungstemperaturen

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt