Learn More
Nickeldraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 m
25 m
5 m
500 m
Packungsgröße:
100 Meter
25 Meter
5 Meter
500 Meter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel wire |
Namenshinweis | 0.5mm (0.02 in.) dia, annealed |
Dichte | ≈1.75g/m |
Menge | 5 m |
Geruch | Geruchsneutral |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Reinheit (%) | 99.5% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nickel wire
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nickel