Learn More
Nickeldraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351468
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel wire
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 m
Reinheit (%) 99.995%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.75g/m
Form Draht