Learn More
Niob-Rohling, 6.35 mm (0.25 in.) Durchmesser x 12.7 mm (0.50 in.) Länge, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis ohne Ta), Ta 300 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313617
Click to view available options
Menge:
1 Slug
5 Slugs
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-03-1
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Ta), Ta300 ppm
Menge 5 Slugs
Reinheit (%) 99.99%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈3.4g/slug
Form ≈3,4 g/Slug