Learn More
Niob(V)-Ethoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3236-82-6 | C10H25NbO5 | 318.21 g/mol
52.90 € - 156.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 3236-82-6 |
---|---|
Summenformel | C10H25NbO5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 318.21 |
MDL-Nummer | MFCD00015122 |
InChI-Schlüssel | ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+ |
PubChem CID | 160675 |
SMILES | CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11372867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16031.03 |
1 g |
52.90 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11382867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16031.06 |
5 g |
156.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Niobium(V) ethoxide is used in nano-materials & thin films, catalysis & synthesis, hybrid & disperse materials, ferroelectric metals. It is mainly used for the sol-gel processing of materials containing niobium oxides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenNiob(V)-Ethoxid wird in Nano-Materialien & dünnen Schichten, Katalyse & Synthese, Hybride & Dispersionsmaterialien und ferroelektrischen Metallen verwendet. Es wird hauptsächlich für die Sol-Gel-Verarbeitung von Materialien verwendet, die Nioboxide enthalten
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
Chemische Identifikatoren
3236-82-6 | |
318.21 | |
ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N | |
160675 |
C10H25NbO5 | |
MFCD00015122 | |
niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+ | |
CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC |
Spezifikation
140°C to 142°C (0.1mmHg) | |
6°C | |
(Metallbasis) | |
MFCD00015122 | |
3678883 | |
niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+ | |
ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N | |
Ethanolat; Niob(5+) | |
160675 | |
99.9% | |
Moisture sensitive |
Niobium(V) ethoxide | |
3236-82-6 | |
C10H25NbO5 | |
UN2924 | |
36°C (97°F) | |
Reacts with water. | |
CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC | |
318.21 | |
318.21 | |
1.516 | |
1.258 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318-H226
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H314
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 221-795-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen