Learn More
Hanna Instruments™ PHOTOMETER FOR NITRATES HI96728C HI96728C
Marke: Hanna Instruments™ HI96728C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Tragbares Photometer | |
Nitrat | |
192 mm | |
0 bis 30 mg/l | |
0,36 kg |
±0,05 mg/l | |
69 mm | |
Wolfram-Lampe | |
0,1 mg/l | |
104 mm |