Learn More
Nitroniumtetrafluorborat, 0.3 bis 0.5 M-Lösung in Sulfolan, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
72.06 € - 356.78 €
Chemische Identifikatoren
CAS 13826-86-3
Summenformel BF4NO2
Molekulargewicht (g/mol) 132.81
MDL-Nummer MFCD00011432
InChI-Schlüssel XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
IUPAC-Name Stickstoffsäure; Tetrafluoroboranuid
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15468765
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34069.AC
25 mL
72.06 €
25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15478765
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34069.AH
200 mL
356.78 €
200 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13826-86-3
132.81
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
11073463
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
BF4NO2
MFCD00011432
nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
Stickstoffsäure; Tetrafluoroboranuid
Spezifikation
Nitronium tetrafluoroborate
BF4NO2
MFCD00011432
nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
132.81
132.81
Moisture sensitive
13826-86-3
NO2BF4
UN3265
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Stickstoffsäure; Tetrafluoroboranuid
11073463
0,3 bis 0,5 M lösl. in Sulfolan
1.268
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Hinweis
H334-H314
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P331-P363-P501c
Gehäuse H302-H314-H318-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ORGANISCH, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-533-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Stickstoff lagern