Learn More
Nitroniumtetrafluorborat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
57.18 € - 194.97 €
Chemische Identifikatoren
CAS 13826-86-3
Summenformel BF4NO2
Molekulargewicht (g/mol) 132.81
MDL-Nummer MFCD00011432
InChI-Schlüssel XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
IUPAC-Name Dioxoammonium;tetrafluorborat
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11347818
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036374.06
5 g
57.18 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11337818
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036374.14
25 g
194.97 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ingold's method of competitive nitration has been used in order to determine relative reactivities of alkylbenzenes and benzene in homogeneous mononitrations with nitronium tetrafluoroborate in tetramethylene sulfone solutions. Oxidation of both exo-and endo-2-bromonorbornane with nitronium tetrafluoroborate in acetonitrile afforded N-exo-2-norbornylacetamide. Used in the synthesis and characterization of new polyhydroxyorganocarboxylated fullerene derivatives through the electrophilic addition of nitronium tetrafluoroborate onto fullerenes in the presence of arenecarboxylic acid in a nonaqueous medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13826-86-3
132.81
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
11073463
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
BF4NO2
MFCD00011432
nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
Dioxoammonium;tetrafluorborat
Spezifikation
Nitronium tetrafluoroborate
13826-86-3
Kristallin
NO2BF4
UN3260
Decomposes in water.
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
132.81
132.81
Moisture sensitive
240°C (dec.)
Weiß
BF4NO2
MFCD00011432
nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Dioxoammonium;tetrafluorborat
11073463
90%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P280-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P341-P305+P351+P338-P310-P342+P311-P363-P501c
Gehäuse H314-H334
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVER FESTSTOFF, AZID, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 237-533-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QX8620000
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' : 2 °C bis 8 °C
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Stickstoff lagern