Learn More
Nitroniumtetrafluorborat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Nitronium tetrafluoroborate has been shown to be a versatile nitrating agent for nitrogen compounds, giving the corresponding N-nitro derivative when reacted with secondary aliphatic amines, an acyl aliphatic amine, a carbamate ester: a diacyl amine and primary amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Nitroniumtetrafluorborat hat sich als vielseitiges Nitrierungsmittel für Stickstoffverbindungen erwiesen, das bei Reaktion mit sekundären aliphatischen Aminen, einem aliphatischen Acylamin, einem Carbamatester, einem Diacylamin und primären Amiden das entsprechende N-Nitro-Derivat ergibt.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen, Wasser/Feuchtigkeit und Hitze lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Kühl aufbewahren.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Nitronium tetrafluoroborate |
Schmelzpunkt | ∽240°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Strukturformel | NO2BF4 |
UN-Nummer | UN3260 |
Löslichkeitsinformationen | Decomposes in water. |
IUPAC-Name | Dioxoammonium;tetrafluorborat |
Formelmasse | 132.81 |
Reinheit (%) | 96% |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |