Learn More
Ansell NITROTOUGH™ N630 Heavy Duty Nitrile-Coated Gloves - Gauntlet Cuff
Nitrilhandschuh mit Innenfutter für hohe Belastungen.
Marke:  Ansell C329090
62.18 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16865320
  • 89.55 € / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Beschreibung
  • Die Nitrilbeschichtung bedeckt die Finger und die Knöchel für einen effektive Barriere gegen Öl und Fett.
  • Interlock-Innenfutter aus 100 % Baumwolle für mehr Komfort
  • Stärker und flexibler als PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 6
Nitril
ANSI A2
9
Fahrzeugmontage und Metallherstellung
Sicherheit
N630
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Blau
Spezifisch
4221B
Naturfarben
100 % Baumwolle