missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nonan, 99 %, Reagenzqualität, Honeywell™

Artikelnummer. 15667980 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

Reagenzgütegrad, 99 %

  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 111-84-2
Summenformel C9H20
Molekulargewicht (g/mol) 128.259
MDL-Nummer MFCD00009574
InChI-Schlüssel BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Nonan, Nonylhydrid, Heptan, Ethyl, Nonan, analytischer Standard, heptane, ethyl, unii-t9w3vh6g10, ccris 6081, hsdb 107, dsstox_cid_5796, nonane, analytical standard
PubChem CID 8141
ChEBI CHEBI:32892
IUPAC-Name Nonan
SMILES CCCCCCCCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Nonan
Schmelzpunkt -53 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.718 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 151 °C (1013 hPa)
Flammpunkt 31 °C (87.8 °F)
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7CH3
Menge 1 l
UN-Nummer UN1920
Beilstein 1696917
Formelmasse 128.26 mol
Reinheit (%) 0.99
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt