Learn More
NRAS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen NRAS
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16857293
Unterlagen ansehen
Proteintech
10724-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16847293
Unterlagen ansehen
Proteintech
10724-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
NRAS (GTPase NRas) is a membrane protein that shuttles between the Golgi apparatus and the plasma membrane. This shuttling is regulated through palmitoylation and depalmitoylation by the ZDHHC9-GOLGA7 complex. This protein, which has intrinsic GTPase activity, is activated to a GTP-bound form by a GTPase activating protein and inactivated to a GDP-bound form by a guanine nucleotide-exchange factor. Defects in the gene encoding this protein are a cause of juvenile myelomonocytic leukemia (JMML) and Noo syndrome 6.
Spezifikation
Spezifikation
NRAS
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
P01111, P08556, Q04970
18176, 24605, 4893
NRAS Fusion Protein Ag1081
Primary
-20°C
NRAS
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ALPS4, GTPase NRas, HRAS1, N ras, NRAS, NRAS1, Transforming protein N Ras
Nras
IgG
Antigen Affinity Chromatography