Learn More
NRF2/NFE2L2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 16396-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16806014
  • 136.48CHF / 20µL
Il en reste null
Expédition estimée: 05-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Nrf2 (nuclear factor erythroid 2-related factor 2) is a transcription activator which plays a key role in protecting the cell from oxidative stress and inflammation. It is primarily localized in the cytoplasm under normal conditions, but under conditions of oxidative stress, Nrf2 migrates to the nucleus to upregulate expression of genes with ARE (antioxidant response elements) in the promoter region. The upregulated genes include those involved in cellular protection, drug transport, detoxification, and anti-oxidant defense. The protein is ubiquitously expressed in various tissues, with the highest levels found in kidney, muscle, lung, heart, liver, and brain.
Spécification
Spécification
NRF2/NFE2L2
Polyclonal
Unconjugated
NFE2L2
HEBP1, NF E2 related factor 2, NFE2 related factor 2, NFE2L2, NRF2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
18024, 4780, 83619
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.47 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O54968, Q16236, Q60795
Nfe2l2
NRF2, NFE2L2 Fusion Protein Ag9489
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis