Learn More
Thermo Scientific Chemicals NSC 663284
Artikelnummer. p-7057509
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 383907-43-5
Summenformel C15H16ClN3O3
Synonym 6-Chlor-7-(2-morpholin-4-yl-ethylamin)quinolin-5,8-dion; Cdc25 Phosphatasehemmer II
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Rot
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Formelmasse 321,76g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Kristalliner Feststoff
InChI-Schlüssel BMKPVDQDJQWBPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=C(NCCN2CCOCC2)C(=O)C2=C(C=CC=N2)C1=O
IUPAC-Name 6-chloro-7-{[2-(morpholin-4-yl)ethyl]amino}-5,8-dihydroquinoline-5,8-dione
Molekulargewicht (g/mol) 321.76