missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NUBP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 15409-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NUBP2 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
NUBP2 | |
CFD1, NBP 2, NUBP1, NUBP2, Nucleotide binding protein 2 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
10101, 26426, 287125 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
0.2 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Q68FS1, Q9R061, Q9Y5Y2 | |
Nubp2 | |
NUBP2 Fusion Protein Ag7676 | |
20 μL | |
Primary | |
Mouse, Rat, Human | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur