Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C8 EC-Säule für die HPLC
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 10,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 760706.46
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Silika | |
Octyl | |
1 ml/min | |
75 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
5 μm | |
110 Å | |
340 m²/g | |
Gehäuse L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
EC-Säule |
Analysesäule | |
4,6 mm | |
Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen | |
8700 psi (600 bar) | |
Kugelförmig | |
1 bis 9 | |
Gehäuse C8 | |
60 °C | |
Gehäuse C8 | |
10,50% | |
Ja | |
Edelstahl | |
Analytische HPLC |