Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft-HPLC-Säulen, 1.8 μm Partikelgröße
Ideal für die ultraschnelle HPLC-Trennung von Ketonen. Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft-HPLC-Säulen, 1.8 μm Partikelgröße, sind analytische EC-Säulen mit hochreiner Silikaphase für HPLC. Die Säulen sind in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich.
Marke:  Macherey-Nagel™ 760080.40
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12458347
  • 703.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Diese Säulen eignen sich für insgesamt anspruchsvolle analytische Trennungen, einschließlich für die ultraschnelle HPLC-Trennung von Ketonen. Zu den getrennten Wirkstoffklassen gehören: Pharmazeutika (z. B. Analgetika, entzündungshemmende Arzneimittel, Antidepressiva), Herbizide, Phytopharmaka und Immunsuppressiva.
  • Geeignet für LC/MS und HPLC bei extremen pH-Werten
  • Hervorragende basische Deaktivierung
  • Otadecyl-Modifikation mit hoher Dichte
  • Ideal für die Methodenentwicklung
Spezifikation
Spezifikation
Octadecyl
Octadecyl
1 ml/min
Hydrophob
50 mm
Acetonitril/Wasser
3 μm
110 Å
Je 1
340 m²/g
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
EC-Säule
Analysesäule
4 mm
Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen
Ja
8700 psi (600 bar)
Kugelförmig
1 bis 11
0.9 ml/g
Acetonitril/Wasser
60 °C
NUCLEODUR™ C18 Schwerkraft
0.18