Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity EC-Standardsäule
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
125 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
Durchmesser (metrisch) | 2 mm |
Länge (metrisch) | 125 mm |
Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 1 bis 11 |
Porengröße | 110 Å |
Oberfläche | 340 m²/g |
Temperatur | 60 °C |