Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 15 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 760805.40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Octadecyl und Propylphenyl | |
Octadecyl und Propylphenyl | |
1 ml/min | |
P-P-Wechselwirkungen | |
8700 psi (600 bar) | |
Kugelförmig | |
1 bis 10 | |
0,9 ml/g | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
C18 und Propylphenyl (Sphinx RP) | |
15% | |
Ja | |
Edelstahl |
Analysesäule | |
4 mm | |
Für Chinolon-Antibiotika, Sulfonamide, Xanthine, substituierte Aromaten Trennanwendungen | |
150 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
3 μm | |
110 Å | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
L1/L11 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
EC-Säule |