Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ Zucker HPLC-Säulen
Marke:  Macherey-Nagel™ 719530
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10388631
  • 1995.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
10 μm
100Å
7,8 mm
Wasser/ 0,02 % Azid
Valco-HPLC-Säule
HPLC
300 mm
HPLC-Säule
NUCLEOGEL™ SUGAR Pb
Wasser/ 0,02 % Azid
Zur Trennung von Mono- und Disacchariden aus Lebensmittel- und biologischen Proben
Gehäuse L34