Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-3 C18 HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 15 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Macherey-Nagel™ 720150.40
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10449931
  • 554.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Octadecyl
Octadecyl
Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen
Ja
5800 psi (400 bar)
Kugelförmig
2 bis 8
Je 1
350 m²/g
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
EC-Säule
Analysesäule
4 mm
Hydrophob
125 mm
Acetonitril/Wasser
3 μm
100 Å
Acetonitril/Wasser
60 °C
Gehäuse C18
15%