Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C18 PAH CC-Vorsäulen für die HPLC
Marke: Macherey-Nagel™ 721599.40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
5 μm | |
100Å | |
4 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäulen | |
HPLC | |
Gehäuse L1 |
8 mm | |
HPLC-CC-Vorsäule | |
NuCLEOSIL™ C18 PAK | |
Acetonitril/Wasser | |
Octadecyl | |
Zum Nachweis der separierten PAK durch UV | |
Kugelförmig |